Tisk…
4,5-Difluoro-2-methylindole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902734-1G PC902734-250MG
APOSPC902734-1GEA 24400 CZK
APOSPC902734-1G APOSPC902734-250MG
4,5-Difluoro-2-methylindole 95%
4,5-Difluoro-2-methylindole
Vzorec: C₉H₇F₂N
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 85462-60-8