Tisk…
2-Fluoro-3-hydroxy-6-picoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902720-1G PC902720-250MG
APOSPC902720-1GEA 14350 CZK
APOSPC902720-1G APOSPC902720-250MG
2-Fluoro-3-hydroxy-6-picoline 98%
2-Fluoro-3-hydroxy-6-picoline
Vzorec: C₆H₆FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095222
CAS číslo: 209328-87-0