Tisk…
3-Fluoro-2-methox-6-methylypyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Fluoro-2-methoxy-6-methylpyridine, 3-Fluoro-2-methoxy-6-picoline
PC902717-5G
APOSPC902717-5GEA 5790 CZK
APOSPC902717-5G
3-Fluoro-2-methox-6-methylypyridine 95%
3-Fluoro-2-methox-6-methylypyridine
Vzorec: C₇H₈FNO
MW: 141,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095083
CAS číslo: 375368-80-2