Tisk…
6-Fluoro-2-tetralone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
PC902713-1G PC902713-5G
APOSPC902713-1GEA 2940 CZK
APOSPC902713-1G APOSPC902713-5G
6-Fluoro-2-tetralone 95%
6-Fluoro-2-tetralone
Vzorec: C₁₀H₉FO
MW: 164,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684435
CAS číslo: 29419-14-5