Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate, Ethyl 5-Fluoroindole-2-carboxylate, 5-Fluoroindole-2-carboxylic acid ethyl ester
PC902680-5G
PC902680-10G
PC902680-25G
APOSPC902680-5GEA
2460
CZK
APOSPC902680-5G
APOSPC902680-10G
APOSPC902680-25G
Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate 98%
Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Vzorec:
C₁₁H₁₀FNO₂ Bod tání: 147…152 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00152076 CAS číslo: 348-36-7 |