Tisk…
3-Fluorophthalonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902673-25G PC902673-5G
APOSPC902673-25GEA 35380 CZK
APOSPC902673-25G APOSPC902673-5G
3-Fluorophthalonitrile 95%
3-Fluorophthalonitrile
Vzorec: C8H3FN2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052458
CAS číslo: 65610-13-1