5-Amino-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Amino-2-fluoro-3-picoline, 6-Fluoro-5-methylpyridin-3-amine
PC902668-1G
PC902668-25G
PC902668-10G
APOSPC902668-1GEA
3310
CZK
APOSPC902668-1G
APOSPC902668-25G
APOSPC902668-10G
5-Amino-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
5-Amino-2-fluoro-3-methylpyridine
Vzorec:
C₆H₇FN₂ MW: 126.13 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03095088 CAS číslo: 186593-48-6 |