Tisk…
3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902652-100G PC902652-500G
APOSPC902652-100GEA 4770 CZK
APOSPC902652-100G APOSPC902652-500G
3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde 95%
3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde
Vzorec: C₉H₇FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425895
CAS číslo: 24654-55-5