Tisk…
5-Fluoro-2-methyl-4-nitroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC902444-100G PC902444-25G
APOSPC902444-100GEA 13890 CZK
APOSPC902444-100G APOSPC902444-25G
5-Fluoro-2-methyl-4-nitroaniline 95%
5-Fluoro-2-methyl-4-nitroaniline
Vzorec: C₇H₇FN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368827
CAS číslo: 633327-50-1