4-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
PC902385-1G
PC902385-5G
APOSPC902385-1GEA
3480
CZK
APOSPC902385-1G
APOSPC902385-5G
4-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
4-(4-Fluorophenyl)benzonitrile
Vzorec:
C₁₃H₈FN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05981088 CAS číslo: 10540-31-5 |