Tisk…
4-(Trifluoromethyl)indole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)-1H-indole
PC902315-1G PC902315-250MG PC902315-5G
APOSPC902315-1GEA 3610 CZK
APOSPC902315-1G APOSPC902315-250MG APOSPC902315-5G
4-(Trifluoromethyl)indole 97%
4-(Trifluoromethyl)indole
Vzorec: C₉H₆F₃N
MW: 185,149 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09954766
CAS číslo: 128562-95-8