Tisk…
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]pyrrole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9023-1G PC9023-5G
APOSPC9023-1GEA 830 CZK
APOSPC9023-1G APOSPC9023-5G
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]pyrrole 97%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]pyrrole
Vzorec: C₁₂H₇F₆N
MW: 279,19 g/mol
Bod tání: 43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053048
CAS číslo: 175136-60-4