Tisk…
7-Fluoro-1-methyl-1H-indazole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902250-1G PC902250-250MG
APOSPC902250-1GEA 6550 CZK
APOSPC902250-1G APOSPC902250-250MG
7-Fluoro-1-methyl-1H-indazole 96%
7-Fluoro-1-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₈H₇FN₂
MW: 150.1500 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12546530
CAS číslo: 1187386-23-7