Tisk…
1-Ethyl-6-fluorobenzimidazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902248-1G PC902248-5G PC902248-25G
APOSPC902248-1GEA 3740 CZK
APOSPC902248-1G APOSPC902248-5G APOSPC902248-25G
1-Ethyl-6-fluorobenzimidazole 98%
1-Ethyl-6-fluorobenzimidazole
Vzorec: C₉H₉FN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12546504
CAS číslo: 1187385-87-0