Tisk…
6-Fluoro-1-methylbenzimidazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902247-1G PC902247-5G
APOSPC902247-1GEA 2200 CZK
APOSPC902247-1G APOSPC902247-5G
6-Fluoro-1-methylbenzimidazole 95%
6-Fluoro-1-methylbenzimidazole
Vzorec: C₈H₇FN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12546503
CAS číslo: 1187385-86-9