Tisk…
6-(Trifluoromethyl)isatin 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902245-1G PC902245-5G PC902245-10G
APOSPC902245-1GEA 3230 CZK
APOSPC902245-1G APOSPC902245-5G APOSPC902245-10G
6-(Trifluoromethyl)isatin 98%
6-(Trifluoromethyl)isatin
Vzorec: C₉H₄F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08457887
CAS číslo: 343-69-1