Tisk…
4-Fluoro-2-mercaptobenzothiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Fluorobenzo[d]thiazole-2(3H)-thione
PC902198-5G
APOSPC902198-5GEA 3060 CZK
APOSPC902198-5G
4-Fluoro-2-mercaptobenzothiazole 98%
4-Fluoro-2-mercaptobenzothiazole
Vzorec: C₇H₄FNS₂
MW: 185,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06408877
CAS číslo: 154327-24-9