1-tert-Butyl-6-fluorobenzimidazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902196-1G
PC902196-5G
PC902196-25G
APOSPC902196-1GEA
3540
CZK
APOSPC902196-1G
APOSPC902196-5G
APOSPC902196-25G
1-tert-Butyl-6-fluorobenzimidazole 98%
1-tert-Butyl-6-fluorobenzimidazole
Vzorec:
C₁₁H₁₃FN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12546476 CAS číslo: 1187385-71-2 |