Tisk…
5-Bromo-4-fluorobenzo[d][1,3]dioxole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC902183-1G PC902183-250MG
APOSPC902183-1GEA 3870 CZK
APOSPC902183-1G APOSPC902183-250MG
5-Bromo-4-fluorobenzo[d][1,3]dioxole 97%
5-Bromo-4-fluorobenzo[d][1,3]dioxole
Vzorec: C₇H₄BrFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16295053
CAS číslo: 1226808-75-8