Tisk…
6,8-Difluoroquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902177-1G PC902177-5G
APOSPC902177-1GEA 1540 CZK
APOSPC902177-1G APOSPC902177-5G
6,8-Difluoroquinoline 98%
6,8-Difluoroquinoline
Vzorec: C₉H₅F₂N
MW: 165,1400 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03662296
CAS číslo: 145241-75-4