Tisk…
6-Chloro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902162-1G PC902162-5G
APOSPC902162-1GEA 1210 CZK
APOSPC902162-1G APOSPC902162-5G
6-Chloro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine 98%
6-Chloro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₄ClFN₂
MW: 170,5700 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699670
CAS číslo: 1033202-10-6