Tisk…
6-Fluoro-3-isoquinolinol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902157-1G PC902157-5G
APOSPC902157-1GEA 2730 CZK
APOSPC902157-1G APOSPC902157-5G
6-Fluoro-3-isoquinolinol 98%
6-Fluoro-3-isoquinolinol
Vzorec: C₉H₆FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11053873
CAS číslo: 51463-15-1