Tisk…
2-(3-Fluorophenyl)-2-methylpropanoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902034-1G PC902034-250MG
APOSPC902034-1GEA 17360 CZK
APOSPC902034-1G APOSPC902034-250MG
2-(3-Fluorophenyl)-2-methylpropanoic acid 98%
2-(3-Fluorophenyl)-2-methylpropanoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11036911
CAS číslo: 93748-20-0