Tisk…
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC902020-1G PC902020-250MG
APOSPC902020-1GEA 10980 CZK
APOSPC902020-1G APOSPC902020-250MG
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10703524
CAS číslo: 32445-89-9