Tisk…
1-(4-Fluorophenyl)cyclobutanecarbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901999-1G PC901999-5G
APOSPC901999-1GEA 6620 CZK
APOSPC901999-1G APOSPC901999-5G
1-(4-Fluorophenyl)cyclobutanecarbonitrile 95%
1-(4-Fluorophenyl)cyclobutanecarbonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₀FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10694662
CAS číslo: 405090-30-4