4-Fluor-2,3-dimethylbenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Fluoro-2,3-dimethylbenzaldehyde
PC901981-1G
PC901981-5G
APOSPC901981-1GEA
8270
CZK
APOSPC901981-1G
APOSPC901981-5G
4-Fluor-2,3-dimethylbenzaldehyde 98%
4-Fluor-2,3-dimethylbenzaldehyde
Vzorec:
C₉H₉FO MW: 152,17 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16295095 CAS číslo: 363134-37-6 |