Tisk…
2-(2-Fluorophenyl)oxazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901975-1G PC901975-25G PC901975-5G
APOSPC901975-1GEA 4140 CZK
APOSPC901975-1G APOSPC901975-25G APOSPC901975-5G
2-(2-Fluorophenyl)oxazole 98%
2-(2-Fluorophenyl)oxazole
Vzorec: C₉H₆FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15143568
CAS číslo: 178672-06-5