5,7-Difluoroquinoxaline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901966-1G
PC901966-5G
PC901966-25G
APOSPC901966-1GEA
3540
CZK
APOSPC901966-1G
APOSPC901966-5G
APOSPC901966-25G
5,7-Difluoroquinoxaline 97%
5,7-Difluoroquinoxaline
Vzorec:
C₈H₄F₂N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD15143566 CAS číslo: 1215205-81-4 |