Tisk…
6-Fluoro-8-methoxyquinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901942-1G PC901942-5G
APOSPC901942-1GEA 6220 CZK
APOSPC901942-1G APOSPC901942-5G
6-Fluoro-8-methoxyquinoline 97%
6-Fluoro-8-methoxyquinoline
Vzorec: C₁₀H₈FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15143547
CAS číslo: 887769-92-8