Tisk…
1-(4-Fluorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901939-1G PC901939-5G
APOSPC901939-1GEA 3940 CZK
APOSPC901939-1G APOSPC901939-5G
1-(4-Fluorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid 97%
1-(4-Fluorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08442159
CAS číslo: 151157-46-9