Tisk…
3-Fluoro-4-thiocyanatoaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901928-1G PC901928-5G
APOSPC901928-1GEA 4140 CZK
APOSPC901928-1G APOSPC901928-5G
3-Fluoro-4-thiocyanatoaniline 98%
3-Fluoro-4-thiocyanatoaniline
Vzorec: C₇H₅FN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11855824
CAS číslo: 14512-86-8