Tisk…
2-Fluoro-4-thiocyanatoaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901902-1G PC901902-5G
APOSPC901902-1GEA 6220 CZK
APOSPC901902-1G APOSPC901902-5G
2-Fluoro-4-thiocyanatoaniline 98%
2-Fluoro-4-thiocyanatoaniline
Vzorec: C₇H₅FN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04617227
CAS číslo: 14512-85-7