Tisk…
5-Bromo-8-fluoroquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC901861-1G PC901861-250MG PC901861-5G
APOSPC901861-1GEA 2070 CZK
APOSPC901861-1G APOSPC901861-250MG APOSPC901861-5G
5-Bromo-8-fluoroquinoline 98%
5-Bromo-8-fluoroquinoline
Vzorec: C₉H₅BrFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11855895
CAS číslo: 1133115-78-2