Tisk…
5,8-Difluoroquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901859-1G PC901859-5G
APOSPC901859-1GEA 8270 CZK
APOSPC901859-1G APOSPC901859-5G
5,8-Difluoroquinoline 98%
5,8-Difluoroquinoline
Vzorec: C₉H₅F₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01939053
CAS číslo: 16650-32-1