Tisk…
5-Amino-8-fluoroquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Fluoroquinolin-5-amine
PC901844-1G PC901844-250MG
APOSPC901844-1GEA 7080 CZK
APOSPC901844-1G APOSPC901844-250MG
5-Amino-8-fluoroquinoline 98%
5-Amino-8-fluoroquinoline
Vzorec: C₉H₇FN₂
MW: 162.1637 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09042730
CAS číslo: 175229-87-5