Tisk…
4-Bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901837-5G
APOSPC901837-5GEA 2240 CZK
APOSPC901837-5G
4-Bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
4-Bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₄BrF₃N₂
Bod varu: 52…56 °C/0,5mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115415
CAS číslo: 497832-99-2