Tisk…
8-(Trifluoromethyl)quinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901829-1G PC901829-5G
APOSPC901829-1GEA 3970 CZK
APOSPC901829-1G APOSPC901829-5G
8-(Trifluoromethyl)quinoline 98%
8-(Trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₆F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09744668
CAS číslo: 317-57-7