Tisk…
5,7-Bis(trifluoromethyl)-2-(methylthio)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5,7-Bis(trifluoromethyl)-2-(methylsulphanyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide
PC9018-1G PC9018-250MG
APOSPC9018-1GEA 4370 CZK
APOSPC9018-1G APOSPC9018-250MG
5,7-Bis(trifluoromethyl)-2-(methylthio)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide 97%
5,7-Bis(trifluoromethyl)-2-(methylthio)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide
Vzorec: C₁₀H₆F₆N₄OS
MW: 344,24 g/mol
Bod tání: >250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00174394
CAS číslo: 175203-36-8