Tisk…
2,6-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
PC9016-1G PC9016-250MG
APOSPC9016-1GEA 3580 CZK
APOSPC9016-1G APOSPC9016-250MG
2,6-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline 97%
2,6-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline
Vzorec: C₁₁H₅F₆NO
MW: 281,16 g/mol
Bod tání: 280…290 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00276581
CAS číslo: 35877-04-4