Tisk…
Methyl-4-bromo-2,6-difluorobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-bromo-2,6-difluorobenzoate
PC901514-100G
APOSPC901514-100GEA 6120 CZK
APOSPC901514-100G
Methyl-4-bromo-2,6-difluorobenzoate 98%
Methyl-4-bromo-2,6-difluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrF₂O₂
MW: 251,0300 g/mol
Bod tání: 41…43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06204169
CAS číslo: 773134-11-5