4-Fluoro-N-tert-butylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
N-t-Butyl-4-fluorobenzamide
PC901495-25G
PC901495-5G
APOSPC901495-25GEA
12400
CZK
APOSPC901495-25G
APOSPC901495-5G
4-Fluoro-N-tert-butylbenzamide 98%
4-Fluoro-N-tert-butylbenzamide
Vzorec:
C₁₁H₁₄FNO MW: 195,24 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00463095 CAS číslo: 49834-29-9 |