Tisk…
Methyl-4-fluoro-2-methylbenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-fluoro-2-methylbenzoate
PC901494-100G
APOSPC901494-100GEA 4140 CZK
APOSPC901494-100G
Methyl-4-fluoro-2-methylbenzoate 98%
Methyl-4-fluoro-2-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₉FO₂
MW: 168,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203790
CAS číslo: 174403-69-1