Tisk…
N-Ethyl-3-fluorobenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901491-100G PC901491-25G PC901491-5G
APOSPC901491-100GEA 17990 CZK
APOSPC901491-100G APOSPC901491-25G APOSPC901491-5G
N-Ethyl-3-fluorobenzamide 98%
N-Ethyl-3-fluorobenzamide
Vzorec: C₉H₁₀FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01338769
CAS číslo: 150079-37-1