Tisk…
N-Ethyl-4-fluorobenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901487-100G PC901487-25G PC901487-5G
APOSPC901487-100GEA 25630 CZK
APOSPC901487-100G APOSPC901487-25G APOSPC901487-5G
N-Ethyl-4-fluorobenzamide 98%
N-Ethyl-4-fluorobenzamide
Vzorec: C₉H₁₀FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01214153
CAS číslo: 772-18-9