Tisk…
3-Fluoro-N-methylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901483-1G PC901483-25G PC901483-5G
APOSPC901483-1GEA 4140 CZK
APOSPC901483-1G APOSPC901483-25G APOSPC901483-5G
3-Fluoro-N-methylbenzamide 98%
3-Fluoro-N-methylbenzamide
Vzorec: C₈H₈FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06250758
CAS číslo: 701-39-3