Tisk…
3-Ethoxy-2-fluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901467-1G PC901467-5G
APOSPC901467-1GEA 7280 CZK
APOSPC901467-1G APOSPC901467-5G
3-Ethoxy-2-fluorobenzoic acid 98%
3-Ethoxy-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₉H₉FO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699646
CAS číslo: 1033201-71-6