Tisk…
1-(4-Fluorobenzoyl)pyrrolidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901464-100G PC901464-5G PC901464-25G
APOSPC901464-100GEA 15310 CZK
APOSPC901464-100G APOSPC901464-5G APOSPC901464-25G
1-(4-Fluorobenzoyl)pyrrolidine 98%
1-(4-Fluorobenzoyl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₁H₁₂FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00465428
CAS číslo: 349644-07-1