Tisk…
2-Fluor-3-hydroxybenzonitril 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC901463-1G PC901463-250MG
APOSPC901463-1GEA 5390 CZK
APOSPC901463-1G APOSPC901463-250MG
2-Fluor-3-hydroxybenzonitril 98%
2-Fluor-3-hydroxybenzonitril
Vzorec: C₇H₄FNO
MW: 137,11 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09839222
CAS číslo: 1000339-24-1