Tisk…
4-Fluoro-N-methylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901457-25G
APOSPC901457-25GEA 5590 CZK
APOSPC901457-25G
4-Fluoro-N-methylbenzamide 98%
4-Fluoro-N-methylbenzamide
Vzorec: C₈H₈FNO
MW: 153,1536 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00032531
CAS číslo: 701-49-5