Tisk…
4-Fluoro-N,N-dimethylbenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901456-25G PC901456-5G
APOSPC901456-25GEA 12140 CZK
APOSPC901456-25G APOSPC901456-5G
4-Fluoro-N,N-dimethylbenzamide 97%
4-Fluoro-N,N-dimethylbenzamide
Vzorec: C₉H₁₀FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01214152
CAS číslo: 24167-56-4